Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de movimiento de muñeca
Código de producto. 15524070 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
15524070 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN CE cada uno
1 options
Código de producto. 15524070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1130.00€ / paquete de 1
    Ahorro 115.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Includes
Alfombrilla de goma porosa y seis bandas de sujeción para tubos, dos tubos extrapequeños de goma y una llave Allen
Apto para una gran variedad de aplicaciones
  • Control de velocidad fácil de ajustar con funcionamiento a baja velocidad optimizado
  • Ángulo de inclinación fácil de ajustar con un único ajuste de tornillo
  • La escala de temperatura de funcionamiento de 5 °a 40 °C permite el uso en refrigeradores o estufas microbiológicas
  • Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
  • La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
  • Alarma sonora y visual: En modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma sonará 5 veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra “End” (Fin) y parpadea de forma constante. La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla.
  • Garantía del fabricante de dos años
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 0 a 12°, ajustable
Capacidad portante (métrico) 9,8 kg
Intervalo de velocidad De 5 a 120 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo de producto Wave Motion Shaker
Capacidad portante (imperial) 22 lb
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Material Plataforma de aluminio
Dimensiones de la plataforma (L x An) 306 x 266 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 209 mm
Alarmas Acústicas y visuales
Modelo Fisherbrand Wave Motion Shaker
Pantalla LED
Incluye Alfombrilla de caucho con pocillos; 6 tiras para asegurar los tubos
Intervalo del temporizador De 0 min a 99 h 59 min
Garantía y oferta de servicio 2 años