Learn More
Watson-Marlow Marprene Tubo colector de doble segmento
Descripción
- Fabricados con marpreno esterilizable en autoclave
- Para su uso con cabezales de bomba 400DM2 y 400DM3
- Se pueden utilizar con cualquier cartucho multicanal
- Los cartuchos adyacentes pueden contener tubos de un material o tama
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 mm |
| Material | Marprene |
| Para utilizar con | Cabezales de bomba 400DM2 y 400DM3 |
| Tamaño de los tubos | 0,25 mm |
| Tipo de producto | Tubos de colector |