Learn More
Watson-Marlow Bioprene™ Tubos biofarmacéuticos continuos
Código de producto. 30241004
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
Calibre: 4,0 mm
Grosor (imperial):
1/16 in
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Tamaño de los tubos Grosor (imperial) unitSize
30241004 Calibre: 4,0 mm 1/16 in 10 metros
1 options
Código de producto. 30241004 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 933.0040.016
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suitable for upstream and downstream biopharmaceutical processes.
  • Ofrece una vida peristáltica excepcionalmente larga, lo que garantiza la seguridad del proceso
  • Amplia compatibilidad química; especialmente resistente a ácidos fuertes, álcalis y agentes oxidantes
  • Ampliamente aplicable en las operaciones de fabricación biofarmacéutica como la medición, transferencia y filtración
  • Ideal para la alimentación de medios y el control del pH en la fermentación y la medición de materiales de revestimiento de comprimidos
  • Adecuado para una gran variedad de aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas, especialmente la transferencia y medición de productos
  • Se pueden lograr presiones de funcionamiento de 0-30 psi
  • LoadSure El elemento de tubo (P/N 14-285-009) aumenta la capacidad de presión hasta un máximo de 100 psi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (imperial) 1/16 in
Grosor (métrico) 1.6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 5 °C
Tamaño de los tubos Calibre: 4,0 mm
Color Beige opaco
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Bioprene Tubería