Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Cloro libre y alto intervalo WaterWorks™
Código de producto. 11722947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11722947 50 tiras paquete de 50
1 options
Código de producto. 11722947 Proveedor ITS Thorsten Betzel™ N.º de proveedor 480022
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para determinar si se cuenta o no actualmente con la cantidad correcta de higienizador. Las tiras de cloro libre y alto intervalo ITS Europe™ WaterWorks™ combinan un amplio intervalo de detección con un indicador de cloro libre pate
  • Amplio intervalo de detección
  • Indicador de cloro libre
  • Diseñado para resistir interferencias de monocloraminas
  • Perfecto para realizar pruebas en un entorno de procesamiento de alimentos
  • Intervalo de detección, desde 0-120 ppm (mg/l)
  • Perfecto para determinar si se cuenta o no con la cantidad correcta de higienizador.
  • Perfecto para llevar directamente a la planta; reduciendo así la cantidad de rechazos y procesos desajustados.
Especificaciones
Concentración Cloro libre/1,0-5,0-10-20-40-80-120 ppm
Envase Frasco
Cantidad 50 tiras