Learn More
Waters - Solución de adición de oligoelementos EG1: Ag, Be, Cd a 5; Compañía @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn a 100; As, Ba, SiO2 a 200 μg/mL en 5% HNO3, tr. HF, tr. Ácido tartárico, VHG™
Descripción
Waters - Solución de adición de oligoelementos EG1: Ag, Be, Cd a 5; Compañía @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn a 100; As, Ba, SiO2 a 200 μg/mL en HNO3 al 5%, HF trans., ácido tartárico trans.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-22-4, 7440-48-4, 7440-36-0, 7440-47-3 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Silver 5 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Antimony 40 μg/mL/Chromium 40 μg/mL/Copper 40 μg/mL/Lead 40 μg/mL/Manganese 40 μg/mL/Molybdenum 40 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Thallium 40 μg/mL/Vanadium 40 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Arsenic 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL/Silicon dioxide 200 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL |