Learn More
Waters - Solución de adición de elementos principales EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 30002968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002968 100 mL 100 ml
17949259 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30002968 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSSEG3100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Waters - Solución de adición de elementos principales EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-42-8, 7439-93-2, 7723-14-0, 7440-24-6, 7440-70-2, 7439-95-4
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL