Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH portátil resistente al agua
Descripción
- Automatic or manual temperature compensation
- Automatic calibration using two buttons
- Automatic buffer recognition at pH4.01, pH7.01 and pH10.01
- With combination gel electrode and temperature probe
- Waterproof Measure pH, mV (ISE and ORP ranges) and temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (temperatura) | ±0.4°C/±0.8°F |
| Exactitud (mV) | ±0.2 to ±1 |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Para utilizar con (aplicación) | Automatic calibration, Temperature Compensation, Buffer recognition |
| Intervalo (pH) | De -2 a 16 |
| Resolución (pH) | 0.01 |
| Intervalo (mV) | ±699.9 to ±1999 |
| Intervalo (ORP) | ±699.9 to ±1999mV |
| Resolución (mV) | 0.1 to 1mV |
| Calibration Points | 4.01, 7.01, 10.01 |
| Mostrar más |