Learn More
Tempshield™ Guantes resistentes al agua Cryo-Grip™
Código de producto. 16042202
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Modelo:
Codo
Hombro
Longitud hasta la mitad del antebrazo
Muñeca
Unit Size:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Modelo unitSize
16042202 Medio Codo 1 par
16072222 Pequeño Codo 1 par
16022222 Medio Muñeca 1 par
16002212 Medio Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
16012222 Grande Muñeca 1 par
16032202 Grande Codo 1 par
16092202 Grande Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
16052212 Grande Hombro 1 par
16022212 XL Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16042202 Supplier Tempshield™ Supplier No. CGEBMWP
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los guantes resistentes al agua Cryo-Grip™ proporcionan una gran movilidad y protección de manos al trabajar con nitrógeno líquido. La construcción multicapa permite un nivel máximo de protección térmica y el revestimiento interior térmico aleja la humedad de las manos, manteniendo la comodidad durante periodos prolongados.
  • Agarre en la palma para mejorar la movilidad al manipular objetos pequeños
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
  • Para aplicaciones ultra frías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Máximo nivel de protección térmica y contra las salpicaduras, flexibilidad y movilidad
  • Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Aplicaciones: manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420
Color Azul
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño Medio
Modelo Codo
Temperature (Metric) Max de -196 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™