Learn More
Tempshield™ Guantes resistentes al agua Cryo-Grip™
Descripción
- Agarre en la palma para mejorar la movilidad al manipular objetos pequeños
- Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
- Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
- Para aplicaciones ultra frías de hasta -196 °C (-320 °F)
- Máximo nivel de protección térmica y contra las salpicaduras, flexibilidad y movilidad
- Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
- Aplicaciones: manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos |
| Tamaño | Grande |
| Modelo | Hombro |
| Temperature (Metric) Max | de -196 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras |
| Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |