Learn More
Thermo Scientific™ Guantes criogénicos impermeables, hasta el antebrazo
Código de producto. 10261200 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10261200 L cada uno
15177665 Pequeño 1 par
13497788 M 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10261200 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 189443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    575.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Manipule de forma segura las muestras de congeladores de temperatura ultra baja y almacenamiento criogénico con los guantes criogénicos impermeables Thermo Scientific™. Disponibles en opciones hasta el codo, hasta mitad del antebrazo y hasta el hombro.
  • Protegen de las salpicaduras
  • Cómodos, ligeros y transpirables
  • Hebillas laterales que permiten el abrochamiento y desabrochamiento rápidos
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Descripción Hasta el antebrazo
Tipo de producto Guantes criogénicos resistentes al agua
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Longitud (imperial) 14 a 15 pulg
Longitud (métrico) Entre 35,5 y 38 cm