Learn More
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryo Gloves - Elbow Length
Código de producto. p-7219196 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15342547 L 1 par
1 options
Código de producto. 15342547 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 189446
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods. Safety certified to meet EU standards for CE Cat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Available in wrist, elbow, mid-arm, shoulder-length options.
  • Protegen de las salpicaduras
  • Cómodos, ligeros y transpirables
  • Hebillas laterales que permiten el abrochamiento y desabrochamiento rápidos
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Descripción Longitud hasta el codo
Tipo de producto Guantes criogénicos resistentes al agua
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420