Learn More
Tempshield™ Guantes resistentes al agua Cryo-Gloves™
Código de producto. 16002272
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16002272 Azul 1 par
1 options
Código de producto. 16002272 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor WRXLWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    172.27€ / 1 pares
    Ahorro 50.73€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Los guantes resistentes al agua Cryo-Gloves™ proporcionan una movilidad excelente y protección de manos al trabajar con nitrógeno líquido. La construcción multicapa permite un nivel máximo de protección térmica y el revestimiento interior térmico aleja la humedad de las manos, manteniendo la comodidad durante periodos prolongados.
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
  • Para aplicaciones muy frías hasta -196 °C
  • Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Aplicaciones: dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420
Color Azul
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño XL
Modelo Muñeca
Temperature (Metric) Max de -196 °C
Para utilizar con (aplicación) Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™