Learn More
Brannan™ Termómetro digital máximo mínimo clásico y resistente al agua
Descripción
- Diseño único de Brannan
- Resistente al agua conforme a IP66
- La pantalla triple muestra simultáneamente la temperatura máxima, mínima y actual
- Adecuado para su uso dentro de frigoríficos y congeladores
- Alta precisión
- Intervalo de -20 a +50 grados C/F (conmutable)
- Digital con pantalla LCD de fácil lectura
- Gancho para colgar
- Escala doble °C y °F
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, RoSH y WEEE |
| Visualizar cotas | 50 x 15 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para indicar la temperatura máxima, actual y mínima simultáneamente |
| Altura (imperial) | 8,27 in |
| Altura (métrico) | 21 cm |
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Material | Plástico |
| Modelo | 12/434/3 |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (imperial) | 0,38 lb |
| Mostrar más |