Learn More
Labconco™ Sistemas de ósmosis inversa (OI) WaterPro™
Código de producto. 15320611 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
Schuko
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15320611 230 V, 50/60 Hz Schuko cada uno
1 options
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU.Revise y confirme su selección antes de completar el pedido.Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Código de producto. 15320611 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9075030
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU.Revise y confirme su selección antes de completar el pedido.Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Tres filtros (pre, de carbono y membrana de OI) combinados para proporcionar agua purificada de ósmosis inversa de alta calidad
  • Ideal para aplicaciones de laboratorio como preparación de reactivos y enjuague de instrumental de vidrio
  • Obtenga agua de enjuague purificada conectándola a lavadoras de cristalería de laboratorio, como SteamScrubber™ o FlaskScrubber™
  • Dispensación de tiempos de 1 a 99,9 min para un funcionamiento sin supervisión
  • El monitor LED de conductividad con compensación de temperatura muestra la calidad del agua en microsiemens de 1 a 999
  • Dispensar manualmente de la válvula o con la pistola dispensadora (se vende por separado) a una velocidad de 8,7 l/min. (depósito lleno) o 1 l/min (depósito vacío)
  • El filtro de ventilación de aire del depósito de almacenamiento elimina las bacterias, manteniendo la calidad del agua
  • La válvula de lavado automático prolonga la vida útil de la membrana de OI lavando automáticamente la membrana de OI y el depósito durante tres minutos después de cada periodo de inactividad de 12 horas
  • El manómetro interno monitoriza y muestra la presión del agua purificada en OI de 0 a 160 psi
  • Panel frontal de acero inoxidable tipo 304 resistente; cabina de acero revestida con pintura en polvo
  • Recipientes de polipropileno blanco de gran capacidad con cabezales roscados
  • Depósito de almacenamiento de polietileno integral de 17 l
  • Bomba de paletas giratorias/motor de 1/4 hp silenciosos
  • Se puede montar en pared
Certifications
Aprobación ETL.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ETL
Capacidad (métrico) 17 L
Monitorización del agua de suministro N.º
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal 1,1/ l/min
Tipo de agua producto Tipo 3 a 4
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Tipo Sistema de ósmosis inversa
Pantalla LED
Tipo de tapón Schuko
Intervalo de presión De 0 a 160 psi
Método de purificación Filtración de carbono, ósmosis inversa
Anchura (imperial) 31,1 in
Anchura (métrico) 78 cm
Altura (imperial) 30,8 in
Altura (métrico) 78 cm
Fondo (imperial) 7,6 in
Fondo (métrico) 19,3 cm
Peso (imperial) 90 lb
Peso (métrico) 40,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 6 A
Frecuencia 50/60 Hz