Learn More
Labconco™ Estación de pulido de agua WaterPro™ PS
Código de producto. 15492212 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio PS y PS/UF
Kit de inicio de PS/HPLC y PS HPLC/UF
Modelo:
Híbrido de HPLC/UF WaterPro PS
WaterPro PS y PS/UF
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Modelo Tamaño de la unidad
15492212 Kit de inicio PS y PS/UF WaterPro PS y PS/UF cada uno
15302104 Kit de inicio de PS/HPLC y PS HPLC/UF Híbrido de HPLC/UF WaterPro PS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492212 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9047101
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
WaterPro™ Estación de pulido de agua PS con filtros, prefiltros y cartuchos para Labconco WaterPro Sistemas de purificación de agua PS y RO.
  • El kit de pulido de química general/UF incluye cartucho de carbón activado (1) y cartuchos de desionización de lecho mixto de grado de pulido (3).
  • El kit es necesario para los modelos 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 y 9000781.
Información de órdenes
Todos los modelos requieren kits de inicio, que se venden por separado. Dimensiones de la unidad (incluidos los cuencos) (largo x ancho x alto): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in. (20x79x73 centímetros). Para modelos de 115 V 60 Hz, 230 V 50 Hz también disponibles a través de su Fisher Scientific™ Representante.
†Viene con válvula para dispensar agua y pistola de tipo I para dispensar agua sin pirógenos de tipo I.
Especificaciones
Descripción Kit de inicio PS y PS/UF WaterPro
Contenido bacteriano 0,001 UFC/ml
Producción diaria 1 a 250 L
Concentración de endotoxinas <0,001 UE/ml
Fuente del agua de suministro Grifo de ósmosis inversa
Caudal 1,1/ l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Resistividad 16 a 18,2 M Ω·cm
Carbono orgánico total (COT) <30 ppb
Tipo Kit de inicio PS y PS/UF
Para utilizar con (equipo) Estación de pulido Waterpro™ PS
Incluye Cartucho de carbón activado (1) y cartuchos de desionización de lecho mixto de grado de pulido (3)
Modelo WaterPro PS y PS/UF
Peso (imperial) 9,5 lb
Peso (métrico) 4,3 kg