Learn More
Lab Armor™ Baño de perlas sin agua
Código de producto. 15630034 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15630034 6 L cada uno
15311296 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15630034 Proveedor Lab Armor™ N.º de proveedor 1012207
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Bajo mantenimiento y alternativa ecológica a los baños de agua.Estos baños sin agua utilizan gránulos metálicos en lugar de agua, lo que proporciona una uniformidad de temperatura excepcional.
  • Bajo mantenimiento
  • Respetuoso con el medio ambiente: los gránulos son reciclables
  • Utiliza un 50 % menos de electricidad
  • No se necesitan germicidas
  • Los gránulos mantienen los elementos en su sitio, lo que hace que no sean necesarios gradillas y pesos
  • El baño siempre está listo, lo que elimina los tiempos de calentamiento
  • Funcionamiento más seguro que los baños de aceite
  • El óxido de aluminio seco, inerte y no tóxico garantiza el vaciado, la limpieza y la recarga de las operaciones sin peligro
  • Las perlas tienen una alta conductividad térmica: ±180 °C
  • Los gránulos tienen un diámetro de 5 a 8 mm.
Nota:  Las cuentas no están incluidas; se venden por separado.
Especificaciones
Descripción Baño de gránulos sin agua
Capacidad (métrico) 6 L
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de una gran variedad de muestras y recipientes, incluidas placas de pocillos múltiples, placas Petri y muestras de la parte superior abierta en cualquier ángulo. Los gránulos también se pueden utilizar en un recipiente para congeladores, estufas e incubadoras.
Tensión 220 V