Learn More
Lab Armor™ Baño de gránulos sin agua sin gránulos
Código de producto. 15650034 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15650034 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 15650034 Proveedor Lab Armor™ N.º de proveedor 1012227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3832.22€
    3080.90€ / paquete de 1
    Ahorro 751.32€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Bajo mantenimiento y alternativa ecológica a los baños de agua.Estos baños sin agua utilizan gránulos metálicos en lugar de agua, lo que proporciona una uniformidad de temperatura excepcional.
  • Bajo mantenimiento
  • Respetuoso con el medio ambiente: los gránulos son reciclables
  • Utiliza un 50 % menos de electricidad
  • No se necesitan germicidas
  • Los gránulos mantienen los elementos en su sitio, lo que hace que no sean necesarios gradillas y pesos
  • El baño siempre está listo, lo que elimina los tiempos de calentamiento
  • Funcionamiento más seguro que los baños de aceite
  • El óxido de aluminio seco, inerte y no tóxico garantiza el vaciado, la limpieza y la recarga de las operaciones sin peligro
  • Las perlas tienen una alta conductividad térmica: ±180 °C
  • Los gránulos tienen un diámetro de 5 a 8 mm.
Nota: Las cuentas no están incluidas; se venden por separado (10122-25).
Especificaciones
Descripción Baño de gránulos sin agua
Capacidad (métrico) 20 L
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de una gran variedad de muestras y recipientes, incluidas placas de pocillos múltiples, placas Petri y muestras de la parte superior abierta en cualquier ángulo. Los gránulos también se pueden utilizar en un recipiente para congeladores, estufas e incubadoras.
Tensión 220 V