Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Escherichia coli cepa C1
Código de producto. 12986047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 pruebas/kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12986047 10 pruebas/kit cada uno
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12986047 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4751985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    496.77€ / paquete de 1
    Ahorro 108.23€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli (cepa C1) se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli (cepa C1) se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
  • Administra < 50 UFC en un solo inóculo para imitar muestras de agua
  • Una prueba/vial reconstituido
Aviso sobre pedidos:
Se suministra con 10 viales de organismos conservados; 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Escherichia coli cepa C1
Formato Quanti-Cult
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Bacilos gramnegativos
Tipo de prueba Control de calidad cuantitativo
Tipo de empaquetado 10 pruebas/kit
Cantidad 10 pruebas/kit
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.