Learn More
Agua, grado de análisis de elementos traza ultra, Fisher Chemical™
Código de producto. 11934391 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
Envase:
Frascos de LDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
2 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934391 500 mL Frascos de LDPE 500 ML
11924391 1 L Frascos de LDPE 1 LT
12038598 2 L Frascos de LDPE 2 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934391 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W9500
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Envasada en frascos de LDPE especialmente prelimpiadas para proteger la integridad del producto
  • Evaluada para detectar 65 impurezas metálicas en el rango ppt
  • También se especifica para 1 ≤ ppb para impurezas de cloruro, fosfato y anión sulfato
  • Envasada en frascos de LDPE prelimpiadas para mantener la integridad del product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 11332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incoloro
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis elemental de ultra-traza
Envase Frascos de LDPE
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Densidad 1.000g/cm³
Certificado de análisis Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido