Learn More
Agua, grado de análisis de elementos traza ultra, Fisher Chemical™
Código de producto. 11924391 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
Envase:
Frascos de LDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
2 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924391 1 L Frascos de LDPE 1 LT
11934391 500 mL Frascos de LDPE 500 ML
12038598 2 L Frascos de LDPE 2 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924391 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W91
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    100.00€ / 1 litros
    Ahorro 47.00€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Envasada en frascos de LDPE especialmente prelimpiadas para proteger la integridad del producto
  • Evaluada para detectar 65 impurezas metálicas en el rango ppt
  • También se especifica para 1 ≤ ppb para impurezas de cloruro, fosfato y anión sulfato
  • Envasada en frascos de LDPE prelimpiadas para mantener la integridad del product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 11332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis elemental de ultra-traza
Envase Frascos de LDPE
Presión de vapor 17,5 mmHg a 20 °C
Densidad 1.000g/cm³
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
Cantidad 1 L
Forma física Líquido