Learn More
Water, Ultra Resi-analyzed, J.T. Baker™
Código de producto. 15334575 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15334575 4 L Vidrio 4 litros
1 options
Código de producto. 15334575 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 421903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
CAS 7732-18-5
Color Colorless
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Fórmula molecular H2O
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18
Envase Vidrio
Cantidad 4 L
Forma física Líquido