Learn More
Agua (Ultra Pura) para uso en laboratorio, AAS e ICP, Chem Lab
Código de producto. 11988484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11988484 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 11988484 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2101.9520
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
pH Desde 5 hasta 7,5
CAS 7732-18-5
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Fórmula molecular H2O
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Envase Ecopack (bolsa en caja)
Densidad 1 g/mL
Cantidad 20 L
Forma física Líquido
Método de purificación ASTM D-94, D-129