Learn More
Thermo Scientific Agua, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15339865 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frascos de vidrio de borosilicato transparente
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15339865 1 L Frascos de vidrio de borosilicato transparente 1 litro
1 options
Código de producto. 15339865 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor W81
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificación exclusiva de la relación señal-ruido para la industria química, donde la calidad del disolvente está directamente vinculada a la sensibilidad del espectrómetro de masas.
Agua, H2O, número de CAS-7732-18-5, óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno, 1 l, <- 0,01 AU a 230 nm, <- 0,01 AU a 210 nm, <- 0,01 AU a 220 nm, <- 0,01 AU a 240 nm, <- 0,005 AU a 280 nm, <- 0,005 AU a 260 nm, <- 0,005 AU a 254 nm, 2 ppb máx., 100 deg.C, 5 ppb máx., CHEBI:15377, incoloro, 1000 g/cm3, UHPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Fórmula molecular H2O
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Grado UHPLC-MS
Envase Frascos de vidrio de borosilicato transparente
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Densidad 1.000 g/cm3
Cantidad 1 L
Forma física Líquido