Learn More
Agua, para análisis de gradiente de grado UHPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 11307090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307090 1 l 1 LT
11357090 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W/0120/PB15
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
  • Eficacia: uniformidad entre lotes que garantiza resultados reproducibles
  • Niveles bajos de acidez/alcalinidad que evitan la interacción con las muestras
  • Forma de pico: nivel de ruido bajo a 210 nm y 254 nm que mejora la forma de pico
  • Velocidad: filtrado a 0,1 μm, lo que permite que el análisis se realice más rápido a presiones más altas con un riesgo menor de bloqueos de la bomba
  • Sensibilidad: sin interferencias con transmisión UV excepcionalmente alta para una resolución y sensibilidad mejoradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 11332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,02g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 17,5 mmHg a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido