Learn More
Agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10541344 1 L Botella de vidrio 1 LT
10155833 2.5 L Botella de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10541344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    33.60€ / 1 litros
    Ahorro 2.70€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia 0.004 max. at 254nm, 0.009 max. at 210nm, 0.05 max. at 200nm
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Punto de ebullición 100.0°C
Conductividad 1μS/cm Max.
Fórmula lineal H2O
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado HPLC
Envase Botella de vidrio
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Líquido