Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: sólidos
Código de producto. 30316797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
23 mL
Código de producto. Cantidad
30316797 23 mL
1 options
Código de producto. 30316797 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSSOL23
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Non-Filterable Residue∣Total Filterable Residue∣Total Solids
Nombres de analitos o componentes Non-Filterable Residue∣Total Filterable Residue∣Total Solids
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 23 mL