Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: cloro residual
Código de producto. 30326332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Código de producto. Cantidad
30326332 2 mL
1 options
Código de producto. 30326332 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSRCL2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine
Nombres de analitos o componentes Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Solución única
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 2 mL