Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: carbón orgánico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Nombres de analitos o componentes | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de solución | Solución única |
| Solvent or Matrix | Diluir H2SO4 |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 15 mL |