Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: nutrientes de o-fosfato
Código de producto. 30326733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
30326733 15 mL
1 options
Código de producto. 30326733 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSONUT15
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ortho-phosphate
CAS 7558-79-4
Nombres de analitos o componentes Ortho-phosphate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 Na . H O4 P
Sinónimo Disodium phosphate anhydrous, Disodium hydrogen phosphate
Fórmula InChI InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Tipo de solución Solución única
SMILES [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Solvent or Matrix HCl diluido
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 141.96
Cantidad 15 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9408