Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: Nitrito
Código de producto. 30324015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad
30324015 1 unidad
1 options
Código de producto. 30324015 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSNO215
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrite
CAS 14797-65-0
Nombres de analitos o componentes Nitrite
Condiciones de envío De 2 °C a 8 °C
Fórmula molecular (N O2)-
Sinónimo NO2-
Tipo de solución Solución única
SMILES [O-]N=O
Nombre IUPAC Nitrito
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 46.01
Cantidad 1 unidad
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.01