Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: inorgánicos
Código de producto. 30326339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
30326339 500 mL
1 options
Código de producto. 30326339 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSIN500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
CAS 471-34-1, 16887-00-6, 7782-41-4, 14797-55-8, 14797-65-0, 9-7-7440
Nombres de analitos o componentes Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 500 mL