Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: Dureza
Código de producto. 30321562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Código de producto. Cantidad
30321562 250 mL
1 options
Código de producto. 30321562 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSHRD250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7440-23-5
Nombres de analitos o componentes Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium 14 mg/L∣Magnesium 16.1 mg/L∣Calcium 65.4 mg/L∣Calcium hardness 163 mg/L∣Total hardness 230 mg/L