Learn More
Muestra de control de calidad del suministro de agua: cianuro
Código de producto. 30322731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
30322731 15 mL
1 options
Código de producto. 30322731 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWSCN15
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanide
CAS 57-12-5
Nombres de analitos o componentes Cyanide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C N
Sinónimo CN-
Fórmula InChI InChI=1 S/CN/c1-2/q-1
Tipo de solución Solución única
SMILES [C-]#N
Nombre IUPAC cianuro
Solvent or Matrix Diluir NaOH
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 26.017
Cantidad 15 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.003