Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles en agua con cinta
Descripción
- Para la solución definitiva en eliminación de etiquetas y adhesivos, elija Brady's B-403 Etiqueta soluble en agua.
- Ideal para laboratorios, necesidades de identificación temporal, flujos de productos en proceso y otras aplicaciones de identificación general.
- Trabajo en proceso: agua tibia y 30 segundos es todo lo que se necesita para eliminar completamente la etiqueta y el adhesivo.
- Versatilidad de aplicación: Desde laboratorios hasta restaurantes, este material de papel disoluble es una excelente solución para la identificación temporal de cualquier tipo.
- Impresión negra sobre papel blanco con adhesivo sensible a la presión de fácil aplicación.
- Certificaciones: Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
- Para conocer las propiedades y el rendimiento específicos del material, consulte la hoja de datos técnicos (TDS).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Color | Negro sobre blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresoras de etiquetas, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Impresora de etiquetas BMP21 LAB |
| Material | Papel |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Anchura (imperial) | 2,69 in |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Esterilidad | No estéril |
| Acabado | Mate |
| Mostrar más |