Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles en agua para impresoras con núcleo de 76 mm
Description
- Reduce la mano de obra necesaria para retirar las etiquetas.
- Reduce el mantenimiento de filtros y drenajes
- Permite una reidentificación sencilla de elementos reutilizables en una amplia gama de sectores
Specifications
Specifications
| Tipo de adhesivo | Extraíble |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Papel |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |