Learn More
Gosselin™ Frasco de PET cuadrado de muestreo de aguas
Código de producto. 16285930
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 77
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16285930 1 L paquete de 77
1 options
Código de producto. 16285930 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor FC100018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    142.93€ / paquete de 77
    Ahorro 82.07€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Frasco de 1 l HDPE cuadrado para muestreo de agua Gosseling™ sin tiosulfato sódico
  • Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Graduaciones moldeadas
  • Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
  • Sin tiosulfato sódico
  • Etiquetas trazables
  • Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
  • Embalado en película o envasado individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) análisis medioambiental y de agua
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Línea de productos Gosselin
Graduated Sí
Tipo de producto Botella cuadrada para muestreo de agua