Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados de acero inoxidable, extendido para varilla telescópica
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- En combinación con la varilla telescópica, es posible un alcance de hasta 6 metros
- Asa cerrada con profundidad de inmersión de hasta unos 50 cm
- Capacidad del vaso de precipitados de 1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de agua |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 33.81 oz. |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de aguas residuales |
| Diámetro del mango (imperial) | 21.65 in. |
| Diámetro exterior (imperial) | 5.98 in. |
| Diámetro del mango (métrico) | 550 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 152 mm |
| Mostrar más |