Learn More
Water, RNase-free, DEPC Treated, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Código de producto. 15805408 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
25 ml
500 ml
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15805408 1 L Frascos Nalgene 1 litro
17728664 10 x 1 mL Frascos Nalgene paquete de 10
15875398 25 mL Frascos Nalgene 25 ml
15885398 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15895398 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15805408 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J70783.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.20€
    81.65€ / 1 litros
    Ahorro 12.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Frascos Nalgene
Densidad 1
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.000
Forma física Líquido