Learn More
Agua, sin ADNasa ni ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3.8 L
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403359 3.8 L 3.80 litro
1 options
Código de producto. 15403359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60610.=C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agua sin ARNasa/ADNasa de alta calidad se utiliza en todas las aplicaciones de biología molecular como PCR y ADN. El agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) cuenta con certificación de ausencia de nucleasas (probada tanto para ADNasa como para ARNasa) y es adecuada para todos los trabajos con ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota RNase, DNase-free
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Beilstein 2050024
Índice Merck 14,10039
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Información de solubilidad It is soluble in water.
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Olor Odorless
Densidad 1.000 g/mL
Cantidad 3.8 L
Forma física Líquido