Learn More
Brannan™ Cronómetro resistente al agua
Código de producto. 18026620
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
23 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
18026620 23 h 59 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 18026620 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 28/405/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.40€
    6.90€ / paquete de 1
    Ahorro 0.50€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Cronómetro resistente al agua hasta 1/100 de segundo (IP65).
  • Cronómetro de 1/100 de segundo
  • Función de sincronización dividida
  • 12/24 horas seleccionables
  • Hora y alarma
  • El calendario muestra día, mes y año.
  • Resistente al agua según IP65
  • Hasta 23 horas, minutos, segundos
  • Incluye correa de muñeca ajustable con cordón.
Especificaciones
Tipo de producto Water-resistant Stopwatch
Intervalo de tiempo 23 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro
Pantalla Digital
Peso (imperial) 1,78 onzas.
Peso (métrico) 50.5 g
Incluye Correa de muñeca y cordón