Learn More
Agua, reactivo (agua desionizada), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388078 4 L 4 litros
11378078 1 L 1 litro
11368078 1 L 1 litro
15421467 4 x 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11388078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036645.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.90€
    85.65€ / 4 litros
    Ahorro 13.25€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Se utiliza en las valoraciones conductimétricas y en las síntesis de nanomateriales. Se utiliza mayoritariamente como disolvente en el sector industrial y en todos los campos de investigación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Información de solubilidad Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 1
Cantidad 4 L
Índice de refracción 1.333
Forma física Líquido