Learn More
Agua, para qPCR o RT-qPCR, Fisher BioReagents
Código de producto. 15812544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15812544 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15822544 10 L Poly CUBE 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15812544 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor BP28251
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
High purity water rigorously tested for degrading enzymes and genomic DNA that interefere with amplification and can lead to false-positive signals in PCR, qPCR and RT-qPCR applications.
  • Minimiza el riesgo de señales positivas falsas
  • Sometido a pruebas para ADNasa, ARNasa, proteasa, nickasa, E. coli y ADN genómico humano mediante ensayos sensibles
  • Producto evaluado para determinar la presencia de impurezas metálicas en concentraciones bajas de ppb para garantizar una actividad enzimática óptima, especialmente para la polimerasa durante la PCR
  • Producto sometido a filtrado submicrométrico para eliminar partículas
  • Adecuado para su uso en qPCR y RT-qPCR para trabajos de genómica, micromatrices y demás aplicaciones sensibles de ciencias de la vida
  • También es útil para la fabricación de mezclas maestras y kits relacionados con PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
pH 5.4 to 7.0
Color Clear, Colorless
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Conductividad ≤2μS/cm
ADNasa No detectado
Endotoxina <0.1EU/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado qPCR
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 L
Forma física Líquido