Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua
Código de producto. 11377081 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
100 l
Capacidad de 100 l
Capacidad de 30 l
Capacidad de 60 l
Depósito de agua de suministro
Desbordamiento esterilizado
Capacidad (métrico):
100 L
30 L
30 L
60 L
De 30 a 100 l
Incluye:
Depósito
N/D
Pantalla de nivel
Pantalla de nivel, bomba de recirculación
Tanque
Para utilizar con (equipo):
GenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Sistemas de purificación de agua mart2Pure, Pacific y LabTower.
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Capacidad (métrico) Incluye Para utilizar con (equipo) unitSize
11377081 Capacidad de 30 l 30 L Pantalla de nivel Pacific RO, Pacific TII 1 PCS
11367061 Desbordamiento esterilizado De 30 a 100 l N/D Sistemas de purificación de agua mart2Pure, Pacific y LabTower. cada uno
13498709 Desbordamiento esterilizado De 30 a 100 l N/D Smart2Pure cada uno
11327091 Capacidad de 100 l 60 L Pantalla de nivel, bomba de recirculación Pacific TII 1 PCS
11367081 Capacidad de 30 l 30 L Pantalla de nivel, bomba de recirculación Pacific TII 1 PCS
15861448 Capacidad de 60 l 60 L Depósito Smart2Pure 12 cada uno
11317091 Capacidad de 30 l 30 L Depósito Smart2Pure 12 1 PCS
11307091 Depósito de agua de suministro 30 L Tanque GenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD cada uno
11397091 100 l 100 L Pantalla de nivel Pacific RO, Pacific TII 1 PCS
11337091 Capacidad de 60 l 60 L Pantalla de nivel Pacific RO, Pacific TII 1 PCS
11387091 Capacidad de 100 l 100 L Pantalla de nivel, bomba de recirculación Pacific TII 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11377081 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50155495
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene de manera segura agua purificada de su sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™ mediante uno de estos depósitos de almacenamiento compatibles.
Almacene de manera segura, agua purificada de un sistema compatible, con los depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™. Para uso con sistemas Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™, estos depósitos son compatibles con los siguientes modelos: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII y Smart2Pure.
Características:
  • La amplia abertura facilita una limpieza sencilla y eficaz.
  • Los filtros de seguridad opcionales incluyen una absorción de CO2 que evita que los aumentos de conductividad provoquen una transferencia de CO2 y un desbordamiento esterilizado para evitar que los microorganismos entren en el depósito de agua y la contaminen.
  • El depósito de polietileno se ha construido con materiales inertes y opacos.
  • La bomba de recirculación (opcional) protege el agua de la proliferación bacteriana durante los períodos de reposo a la vez que mantiene un valor de conductividad bajo.
  • El montaje en pared es opcional.
  • La salida de fondo cónico permite un drenaje completo.
Para su uso exclusivo con Genpure, GenPure Pro y sistemas de purificación GenPure xCAD:
  • 06,5038
  • 06,5068
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific RO:
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific TII:
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific RO y Pacific TII:
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua SMART2Pure 12:
  • 06,5040
  • 06,5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Para utilizar con (equipo) Pacific RO, Pacific TII
Tipo Capacidad de 30 l
Incluye Pantalla de nivel