Learn More
Miele Professional™ Válvula DI montada en la encimera
Código de producto. 10732223 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
135 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10732223 135 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10732223 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3830340
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Montaje del soporte E 314 para la producción manual de agua desmineralizada
  • Presurizado a 10 bares
  • Completo con manguera de presión de 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (general) Negro
Para utilizar con (equipo) Lavadores-desinfectadores
Tipo Ajuste de tomas
Para utilizar con (aplicación) Producción manual de agua desmineralizada
Incluye Manguera de presión de 150 cm
Material Plástico
Anchura (métrico) 420 mm
Altura (métrico) 135 mm
Fondo (métrico) 210 mm