Learn More
Miele Professional™ Válvula DI montada en la pared
Código de producto. 10089260 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10089260 190 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10089260 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3830330
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Accesorio de pared E 313 para la producción manual de agua desmineralizada
  • Presurizado a 10 bares
  • Completo con manguera de presión de 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (general) Negro
Tipo Kit de válvulas
Formato Montaje en pared
Material Plástico
Anchura (métrico) 190 mm
Altura (métrico) 195 mm
Fondo (métrico) 240 mm