Learn More
Miele Professional™ Purificación de aguas
Código de producto. 15470575 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavadores-desinfectadores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15470575 Lavadores-desinfectadores cada uno
1 options
Código de producto. 15470575 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 10087320
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Aqua Purificator PG 8595 (AE) para recibir dos cartuchos rellenos de agua o desmineralizadores de agua
  • Apto para VE / TE P 2800 y VE / TE P 2000
  • Posibilidad de conexión a medidor de conductividad / caudalímetro
  • Dimensiones exteriores: Al 835 (820 sin tapa), An 300, P 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (general) Acero inoxidable
Descripción Aqua Purificator PG 8595
Para utilizar con (equipo) Lavadores-desinfectadores
Tipo Pretratamiento de agua
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 835 mm
Fondo (métrico) 600 mm
Peso neto (métrico) 26,5 kg