Learn More
Norma 1 sobre contaminación del agua: Hg a 5; Cd, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V a 250; Al @ 500 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Norma 1 sobre contaminación del agua: Hg a 5; Cd, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V a 250; Al @ 500 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium |
| CAS | 7439-97-6, 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-47-3 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mercury 5 μg/mL/Cadmium 25 μg/mL/Selenium 25 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Vanadium 250 μg/mL/Aluminium 500 μg/mL |