Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: metales traza
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Strontium∣Thallium∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Strontium∣Thallium∣Vanadium∣Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Elemento | Multielemento |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 15 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Manganese 767193 μg/L∣Zinc 100-2000 μg/L∣Barium 100-2500 μg/L∣Chromium 17-1000 μg/L∣Aluminium 200-4000 μg/L∣Iron 200-4000 μg/L∣Silver 26-600 μg/L∣Cobalt 28-1000 μg/L∣Strontium 30-300 μg/L∣Copper 40-900 μg/L∣Vanadium 55-2000 μg/L∣Molybdenum 60-600 μg/L∣Thallium 60-900 μg/L∣Lead 70-3000 μg/L∣Arsenic 70-900 μg/L∣Boron 800-2000 μg/L∣Nickel 80-3000 μg/L∣Cadmium 8-750 μg/L∣Beryllium 8-900 μg/L∣Selenium 90-2000 μg/L∣Antimony 95-900 μg/L |