Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: Fenólicos totales
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolics |
| Nombres de analitos o componentes | Phenolics |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Concentración | 0.775 mg/L |
| Sinónimo | Phenolics |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Nombre IUPAC | Fenólicos |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 2 mL |