Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: Estaño& Titanio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin∣Titanium |
| CAS | 7440-31-5, 7440-32-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tin∣Titanium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Elemento | Multielemento |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Titanium 206 μg/L∣Tin 1660 μg/L |